Kluczowe dokumenty
447250
1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane
96%
Synonim(y):
1,2-(Triethoxysilyl)ethane, 1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane, 4,4,7,7-Tetraethoxy-3,8-dioxa-4,7-disiladecane, Ethylenebis(triethoxysilane)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411 (lit.)
bp
119 °C (lit.)
gęstość
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](CC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C14H34O6Si2/c1-7-15-21(16-8-2,17-9-3)13-14-22(18-10-4,19-11-5)20-12-6/h7-14H2,1-6H3
Klucz InChI
IZRJPHXTEXTLHY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
nasopharynx,larynx
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?