Merck
225800
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane
98%
Synonim(y):
Ethylene glycol bis(trimethylsilyl ether)
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiOCH2CH2OSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.43
Beilstein:
1744217
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.403 (lit.)
tw
165-166 °C (lit.)
gęstość
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H22O2Si2/c1-11(2,3)9-7-8-10-12(4,5)6/h7-8H2,1-6H3
Klucz InChI
JGWFUSVYECJQDT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)