Merck
556688
Sigma-Aldrich
Dimethoxydimethylsilane
≥99.5%, 99.999% metals basis
Synonim(y):
Dimethyldimethoxysilane
About This Item
Wzór liniowy:
Si(OCH3)2(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.22
Beilstein:
1733694
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.5%
99.999% metals basis
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.369 (lit.)
tw
81.4 °C (lit.)
gęstość
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CO[Si](C)(C)OC
InChI
1S/C4H12O2Si/c1-5-7(3,4)6-2/h1-4H3
Klucz InChI
JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Wyatt Shields et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 278, 37-48 (2018-04-01)
Retinol, a derivative of vitamin A, is a ubiquitous compound used to treat acne, reduce wrinkles and protect against conditions like psoriasis and ichthyosis. While retinol is used as the primary active ingredient (AI) in many skin care formulations, its
Chiara Micalella et al.
Biotechnology and applied biochemistry, 61(3), 297-303 (2014-02-28)
Enzymes entrapped in wet, nanoporous silica gel have great potential as bioreactors for bioremediation because of their improved thermal, chemical, and mechanical stability with respect to enzymes in solution. The B isozyme of catechol 1,2 dioxygenase from Acinetobacter radioresistens and
Produkty
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes