Merck
152544
Sigma-Aldrich
4-Vinyl-1-cyclohexene 1,2-epoxide, mixture of isomers
98%
Synonim(y):
1,2-Epoxy-4-vinylcyclohexane, 1-Vinyl-3,4-epoxycyclohexane, 3,4-Epoxycyclohexylethylene, 3-Ethenyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, Vinyl-3,4-epoxycyclohexane, Vinylcyclohexene oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.469 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
gęstość
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CC1CCC2OC2C1
InChI
1S/C8H12O/c1-2-6-3-4-7-8(5-6)9-7/h2,6-8H,1,3-5H2
Klucz InChI
SLJFKNONPLNAPF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Kelli L Hvorecny et al.
Structure (London, England : 1993), 25(5), 697-707 (2017-04-11)
Pseudomonas aeruginosa secretes an epoxide hydrolase with catalytic activity that triggers degradation of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) and perturbs other host defense networks. Targets of this CFTR inhibitory factor (Cif) are largely unknown, but include an epoxy-fatty