Kluczowe dokumenty
127574
3,4-Epoxy-1-butene
98%
Synonim(y):
2-Vinyloxirane, 3,4-Epoxy-1-butene, Butadiene monoxide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
gęstość
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CC1CO1
InChI
1S/C4H6O/c1-2-4-3-5-4/h2,4H,1,3H2
Klucz InChI
GXBYFVGCMPJVJX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-58.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-50 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?