Próba
97%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
<3% benzene
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
bp
119-121 °C (lit.)
gęstość
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CCCC1CO1
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-6-5-7-6/h2,6H,1,3-5H2
Klucz InChI
MUUOUUYKIVSIAR-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT RE 2
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(2), 509-519 (2017-12-01)
A series of β-cyclodextrin derivatives were designed and synthesized. The derivatives were investigated as functional monomers in molecularly imprinted polymeric solid-phase microextraction (MIP-SPME) fiber coatings. The coatings, with a layer thickness of 250 μm, were immobilized onto stainless steel using