Key Documents
50062
Glycidyl propargyl ether
technical, ≥90% (GC)
Synonim(y):
2,3-Epoxypropyl propargyl ether
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448
gęstość
1.040 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
C#CCOCC1CO1
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-7-4-6-5-8-6/h1,6H,3-5H2
Klucz InChI
SYFZCLMMUNCHNH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- propargyl-functional poly(carbonate)s
- hyperbranched polyglycerol (hbPG)
- alkyne-functionalized polytetrahydrofuran (PTHF) diols
- dextran-based cyclodextrin polymers
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?