Kluczowe dokumenty
460923
Propargyl chloroformate
96%
Synonim(y):
(Prop-2-ynyloxy)carbonyl chloride, 2-Propyn-1-yl carbonochloridate, 2-Propynyl chloroformate, Prop-2-yn-1-yl carbonochloridate, Propargyloxycarbonyl chloride
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.65 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
96%
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
bp
118-122 °C (lit.)
gęstość
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(=O)OCC#C
InChI
1S/C4H3ClO2/c1-2-3-7-4(5)6/h1H,3H2
Klucz InChI
RAMTXCRMKBFPRG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- binaphthol-diacetylene derivatives
- propargyl pentafluorophenyl carbonate
- N-Poc protected amino acids (Poc = propargyloxycarbonyl)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?