Merck
252514
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl chloroformate
97%
Synonim(y):
2-Chloroethoxycarbonyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
ClCOOCH2CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.97
Beilstein:
506639
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.23 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
gęstość
1.385 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c4-1-2-7-3(5)6/h1-2H2
Klucz InChI
SVDDJQGVOFZBNX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chloroformian 2-chloroetylu został użyty w syntezie:
  • (4S)-4-hydroksymetylo-N-[(αR)-α-metylobenzylo]-2-oksazolidynon
  • dienamid propargylu (ll), prekursor dienamidu allenowego
  • (±)-7-(2-chloroetyloksykarbonyloksy)-6-(5-chloropirydyn-2-ylo)-6,7-dihydro-5H-pirrolo-[3,4-b]-pirazyno-5-on
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A new approach to pyrrolophenanthridone alkaloids via allene intramolecular cycloaddition: Total synthesis of Hippadine.
Hayakawa K, et al.
Tetrahedron Letters, 28(47), 5895-5898 (1987)
Asymmetric synthesis of the 4-hydroxymethyl-2-oxazolidinone from the serinol derivative and chloroformates.
Sugiyama S, et al.
Tetrahedron Letters, 40(42), 7489-7492 (1999)
Enzymatic resolution of new carbonate intermediates for the synthesis of (< i> S</i>)-(+)-zopiclone.
Solares LF, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 13(23), 2577-2582 (2002)