Kluczowe dokumenty
142077
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate
98%
Synonim(y):
2,2,2-Trichloroethoxycarbonyl chloride
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.06 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.471 (lit.)
bp
171-172 °C (lit.)
gęstość
1.539 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H2Cl4O2/c4-2(8)9-1-3(5,6)7/h1H2
Klucz InChI
LJCZNYWLQZZIOS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- 2,2,2-Trichloroethyl chloroformate was used as derivatizing reagent in gas chromatographic/mass spectrometric determination of a large range of amphetamine-related drugs and ephedrines in plasma, urine and hair samples.
- It was used as starting reagent during the synthesis of 6-Nor-9,10-dihydrolysergic acid methyl ester.
- It was used as reagent during N-demethylation of dextromethorphan.
- It was used as protecting reagent for aliphatic and aromatic hydroxyl and amino groups.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?