Merck
251712
Sigma-Aldrich
tert-Butyl glycidyl ether
99%
Synonim(y):
(tert-Butoxymethyl)oxirane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
Beilstein:
103483
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
gęstość
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OCC1CO1
InChI
1S/C7H14O2/c1-7(2,3)9-5-6-4-8-6/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
SFJRUJUEMVAZLM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Michael Kotik et al.
Biochimica et biophysica acta, 1760(2), 245-252 (2005-12-14)
Purification of a novel enantioselective epoxide hydrolase from Aspergillus niger M200 has been achieved using ammonium sulphate precipitation, ionic exchange, hydrophobic interaction, and size-exclusion chromatography, in conjunction with two additional chromatographic steps employing hydroxylapatite, and Mimetic Green. The enzyme was
A F Frost et al.
Mutation research, 102(2), 193-200 (1982-09-01)
Unscheduled DNA synthesis (UDS) was examined in normal human peripheral blood lymphocytes (HPBL) exposed to n- and tert.-butyl glycidyl ethers (BGE). n-BGE, which is currently used as a major reactive diluent for industrial epoxy resin systems, has been implicated as