Merck
377031
Sigma-Aldrich
Butyl glycidyl ether
95%
Synonim(y):
(Butoxymethyl)oxirane, Araldite® RD-1
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
Beilstein:
103668
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.418 (lit.)
bp
164-166 °C (lit.)
gęstość
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOCC1CO1
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-8-5-7-6-9-7/h7H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
YSUQLAYJZDEMOT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Butyl glycidyl ether is an epoxy monomer that is mainly used as an aliphatic reactive diluent in the modification of epoxy systems. Its structure consists of a soft segment and one epoxy segment which can be incorporated into the epoxy resins for reducing the viscosity. It facilitates and enhances the mechanical properties by improving the cryogenic strength, ductility and impact resistance of the polymers.
Informacje prawne
Araldite is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mechanical property characterization of a polymeric nanocomposite reinforced by graphitic nanofibers with reactive linkers
Xu LR, et al.
Journal of Composite Materials, 38(18), 1563-1582 (2004)
Simultaneously increasing cryogenic strength, ductility and impact resistance of epoxy resins modified by n-butyl glycidyl ether
Chen Z, et al.
Polymer, 50(5), 1316-1323 (2009)
Preparation and characterization of layered silicate/glass fiber/epoxy hybrid nanocomposites via vacuum-assisted resin transfer molding (VARTM)
Lin L, et al.
Composites Science and Technology, 66(13), 2116-2125 (2006)
Mohammad F Bostanudin et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-06)
Pectin is a polysaccharide with very good gel forming properties that traditionally has found important applications in foods and pharmaceutical industries. Although less studied, chemical modifications of pectin leading to a decrease in its hydrophilicity can be useful for the
[The study of immunotoxicity of butyl glycidyl ether].
B Xue et al.
Zhonghua yu fang yi xue za zhi [Chinese journal of preventive medicine], 22(1), 11-13 (1988-01-01)