Kluczowe dokumenty
669911
3,4-Epoxy-1-cyclohexene
≥96.0%
Synonim(y):
7-Oxabicyclo[4.1.0]hept-2-ene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥96.0% (GC)
≥96.0%
grupa funkcyjna
ether
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C1CC2OC2C=C1
InChI
1S/C6H8O/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h1,3,5-6H,2,4H2
Klucz InChI
ILSLNOWZSKKNJQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?