Key Documents
122629
Ethyl levulinate
99%
Synonim(y):
Ethyl 4-oxopentanoate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
tw
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
rozpuszczalność
H2O: freely soluble
alcohol: miscible
gęstość
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-10-7(9)5-4-6(2)8/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethyl levulinate is a ketoester produced through the esterification of levulinic acid and is used as an oxygenated diesel additive.
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?