Merck
182435
Supelco
Polystyrene
analytical standard, average Mw 290,000 (typical), average Mn 130,000 (typical)
Synonim(y):
PS
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H5)]n
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Formularz
pellets
masa cząsteczkowa
average Mn 130,000 (typical)
average Mw 290,000 (typical)
metody
gel permeation chromatography (GPC): suitable
gęstość
1.05 g/mL at 25 °C
Format
neat
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)