Kluczowe dokumenty
F3401
2-Fluoroaniline
≥99%
Synonim(y):
1-Amino-2-fluorobenzene
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.544 (lit.)
bp
182-183 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
gęstość
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccccc1F
InChI
1S/C6H6FN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
Klucz InChI
FTZQXOJYPFINKJ-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2
Organy docelowe
Blood,hematopoietic system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?