Próba
98%
bp
227-228 °C (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ciąg SMILES
Nc1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5ClFN/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H,9H2
Klucz InChI
YSEMCVGMNUUNRK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
GC Analysis of Anilines on Equity®-5