Key Documents
196614
2,6-Difluoroaniline
≥97%
Synonim(y):
2,6-Difluorobenzenamine, 2,6-Difluorobenzeneamine, 2,6-Difluorophenylamine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.508 (lit.)
tw
51-52 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Nc1c(F)cccc1F
InChI
1S/C6H5F2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
Klucz InChI
ODUZJBKKYBQIBX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- N-2,6-difluorophenyl-5-methoxy-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide, herbicidal compound
- series of 2,6,9-trisubstituted purine inhibitors of p38α kinase
- substituted phenylthiomorpholine dioxide, an active pharmaceutical intermediate
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?