Merck
327867
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-difluoroaniline
98%
Synonim(y):
(4-bromo-2,6-difluorofenylo)amina, 2,6-difluoro-4-bromoanilina, 4-bromo-2,6-difluorobenzenamina
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H2(F)2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
63-65 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Nc1c(F)cc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
Klucz InChI
BFQSQUAVMNHOEF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-bromo-2,6-difluoroanilinę wykorzystano do syntezy:
  • 5-bromo-7-fluorobenzo-2-oksa-1,3-diazolo-4-sulfonian amonu, fluorogeniczny odczynnik derywatyzujący do oznaczania aminotioli metodą HPLC
  • tolany olefin
  • 1-(4-amino-3,5-difluoro)-2-(4-butyloksyfenylo)etyn
  • 4′′-n-butyloksy-3,5-difluoroterfenylo-4-amina
  • 4-(3-methylbut-1-yn-3-ol)-2,6-difluoroaniline
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tailoring the physical properties of some high birefringence isothiocyanato-based liquid crystals.
Catanescu CO, et al.
Liq. Cryst., 31(4), 541-555 (2004)
Giorgio Cevasco et al.
Journal of chromatography. A, 1217(14), 2158-2162 (2010-02-26)
Altered levels of aminothiols in biological fluids are thought to be an important risk indicator for several diseases, and reliable methods for the accurate determination of aminothiols concentrations in plasma are thus required. In this paper ammonium 5-bromo-7-fluorobenzo-2-oxa-1,3-diazole-4-sulphonate (SBD-BF) is