Merck
303631
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoroaniline
98%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6F4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
59-61 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Nc1c(F)c(F)c(Br)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2BrF4N/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H2
Klucz InChI
LZUYSMHNMFCPBF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Rozkład 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoroaniliny przez azotyn pentylu daje odpowiednie rodniki arylowe.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Homolytic reactions of polyfluoroaromatic compounds IX. Abstraction reactions of some< i> p</i>-substituted tetra-fluorophenyl radicals.
Bolton R, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 5(1), 1-5 (1975)