Merck
638412
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,5-difluoroaniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H2(F)2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
74-78 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Nc1cc(F)c(Br)cc1F
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,10H2
Klucz InChI
XOYHFIQPPOJMFK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)