Merck
382957
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoronitrobenzene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494 (lit.)
tw
91-92 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.503 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9(10)11/h1-3H
Klucz InChI
SSNCMIDZGFCTST-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,6-Difluoronitrobenzene is an organic building block. Molecular structure, conformation and potential to internal rotation of 2,6-difluoronitrobenzene been studied by gas-phase electron diffraction (GED), MP2 ab initio, and by B3LYP density functional calculations.
Zastosowanie
2,6-Difluoronitrobenzene may be used in the preparation of secondary amine precursors, required for the synthesis of two families of nitric oxide donors.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brandon Curtis et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(5), 1123-1135 (2013-02-05)
Atherosclerosis, a leading cause of death worldwide, is associated with the excessive proliferation of vascular smooth muscle cells. Nitrogen monoxide, more commonly known as nitric oxide, inhibits this uncontrolled proliferation. Herein we report the preparation of two families of nitric
Olga V Dorofeeva et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(22), 5002-5009 (2008-05-09)
3,5-Difluoronitrobenzene (3,5-DFNB) and 2,6-difluoronitrobenzene (2,6-DFNB) have been studied by gas-phase electron diffraction (GED), MP2 ab initio, and by B3LYP density functional calculations. Refinements of r h1 and r e static and r h1 dynamic GED models were carried out for