Merck
264318
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzoic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.10
Beilstein:
2085848
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
120-122 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
FPENCTDAQQQKNY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ultra-śladowe oznaczanie kwasu 3,4-difluorobenzoesowego w wodnych płynach złożowych zostało opisane przy użyciu ekstrakcji do fazy stałej w połączeniu z GC-MS.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ultra trace determination of fluorinated aromatic carboxylic acids in aqueous reservoir fluids by solid phase extraction in combination with negative ion chemical ionisation mass spectrometry after derivatisation with pentafluorobenzyl bromide.
Galdiga CU and Greibrokk T.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 36(18), 797-782 (1998)