Merck
263516
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorobenzoic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
163-165 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
JLZVIWSFUPLSOR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,3-Difluorobenzoic acid forms dimers that are stabilized by hydrogen bonds.
Zastosowanie
2,3-Difluorobenzoic acid has been used as a tracer for determining the extent of recovery of materials injected into oil wells.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aleksandra A Knapik et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 64(Pt 2), o466-o466 (2008-01-01)
2,3-Difluoro-benzoic acid, C(7)H(4)F(2)O(2), forms dimers that are stabilized by hydrogen bonds. The dimers are stacked and the stacks are held together by weak C-H⋯F and C-H⋯O inter-actions.