Merck
186783
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorobenzonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.10
Beilstein:
2045292
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4875 (lit.)
bp
197-198 °C
mp
25-28 °C (lit.)
gęstość
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitrile
ciąg SMILES
Fc1cccc(F)c1C#N
InChI
1S/C7H3F2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
Klucz InChI
BNBRIFIJRKJGEI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,6-difluorobenzonitryl wykorzystano do syntezy:
  • poli(etery cyjanoarylowe) metodą sililową
  • 2-dimetyloamino-6-fluorobenzamid
  • kopolimery poli(eteru cyjanoarylowego) z nitrylem modyfikowane fenoloftaleiną
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and properties of phenolphthalein-based polyarylene ether nitrile copolymers.
Li C, et al.
Materials Letters, 60(1), 137-141 (2006)
Synthesis and laboratory evaluation of 1-(2,6-disubstituted benzoyl)-3-phenylureas, a new class of insecticides. II. Influence of the acyl moiety on insecticidal activity.
K Wellinga et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 21(6), 993-998 (1973-11-01)
New polymer syntheses, 15 Syntheses of aromatic polyethers from difluorobenzonitriles and silylated diphenols.
Kricheldorf HR, et al.
Makromol. Chem., Rapid Commun., 8(11), 529-534 (1987)
Xiaocan Liu et al.
Polymers, 11(9) (2019-08-31)
Porous materials with high specific surface area possess a broad application prospect in the treatment of wastewater. In this work, sulfonated poly(arylene ether nitrile) (SPEN) functionalized with a carboxylic acid group was successfully synthesized, which was subsequently transformed into SPEN
Chenchen Liu et al.
Polymers, 11(7) (2019-07-07)
Poly(arylene ether nitrile)s with sulfonic and carboxylic groups (SCPEN) were synthesized to investigate their electrical properties. This new series of copolymers were prepared by copolymerization of phenolphthalein, potassium hydroquinonesulfonate, and 2,6-difluorobenzonitrile, in different mole ratios. Their thermal, mechanical and dielectric
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S49116-1EA
186783-50G4061837506611
186783-10G