Merck
653845
Sigma-Aldrich
3,4-Diaminobenzonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H3(NH2)2C≡N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
144-148 °C
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1N)C#N
InChI
1S/C7H7N3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,9-10H2
Klucz InChI
VWLLPPSBBHDXHK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jacek E Nycz et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(22) (2019-11-27)
New approaches to the synthesis of 4,7-dichloro-1,10-phenanthrolines and their corresponding 9H-carbazol-9-yl-, 10H-phenothiazin-10-yl- and pyrrolidin-1-yl derivatives were developed. Their properties have been characterized by a combination of several techniques: MS, HRMS, GC-MS, electronic absorption spectroscopy and multinuclear NMR in both solution