Merck
128562
Sigma-Aldrich
Hexaketocyclohexane octahydrate
97%
Synonim(y):
Oktahydrat cykloheksanoheksonu, Oktahydrat trichinoilu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6O6 · 8H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
99 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
InChI
1S/C6O6.8H2O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;;;;;;;;/h;8*1H2
Klucz InChI
MQIMWEBORAIJPP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Oktahydrat heksaketocykloheksanu, znany również jako oktahydrat trichinoilu, jest związkiem organicznym, często wykorzystywanym jako budulec w różnych reakcjach organicznych, w tym w syntezie rozpuszczalnych w wodzie π-sprzężonych heksaazatronaftylenów i ich pochodnych.
Zastosowanie
Hexaketocyclohexane octahydrate has been used in the preparation of hexaazatriphenylenehexacarbonitrile.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and some reactions of hexaazatriphenylenehexanitrile, a hydrogen-free polyfunctional heterocycle with D3h symmetry.
Kanakarajan K and Czarnik AW.
The Journal of Organic Chemistry, 51(26), 5241-5243 (1986)
Lei Wang et al.
Nanoscale, 9(12), 4090-4096 (2017-03-16)
Nanostructured semiconducting polymers have emerged as a very promising class of metal-free photocatalytic materials for solar water splitting. However, they generally exhibit low efficiency and lack the ability to utilize long-wavelength photons in a photocatalytic oxygen evolution reaction (OER). Here
Hao Huang et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 7(9), 2000012-2000012 (2020-05-10)
The 2D conductive metal-organic frameworks (MOFs) are expected to be an ideal electrocatalyst due to their high utilization of metal atoms. Exploring a new conjugated ligand with extra active metallic center can further boost the structural advantages of conductive MOFs.