Kluczowe dokumenty
D17408
1,7-Diaminoheptane
98%
Synonim(y):
1,7-Heptanediamine, Heptamethylenediamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
bp
223-225 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCCCCCCN
InChI
1S/C7H18N2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-9H2
Klucz InChI
PWSKHLMYTZNYKO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Novel Hydrogels for Biomedical Applications: Research on the synthesis and characterization of pH-responsive aminated alginate derivatives using 1,7-Diaminoheptane, targeting advancements in tissue engineering and drug delivery systems. This study showcases the utility of 1,7-Diaminoheptane in developing hydrogels that respond to pH changes, potentially enhancing cell growth and targeted drug release (Khodayar et al., 2023).
- Advanced Materials in Photoluminescence: Investigation into the properties of 1,7-Diaminoheptane in enhancing broadband photoluminescence in hybrid perovskites for optoelectronic applications. This research highlights its potential in developing new materials for efficient light emission technologies (Deng et al., 2020).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?