Merck
739103
Sigma-Aldrich
Ru-MACHO®
Synonim(y):
Carbonylchlorohydrido{bis[2-(diphenylphosphinomethyl)ethyl]amino}ethyl]amino}ruthenium(II), {Bis[2-(diphenylphosphino)ethyl]amine}carboynlchlorohydridoruthenium(II)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H30ClNOP2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
607.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
260-290 °C
ciąg SMILES
Cl[Ru].[C-]#[O+].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)NCCP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H29NP2.CO.ClH.Ru/c1-5-13-25(14-6-1)30(26-15-7-2-8-16-26)23-21-29-22-24-31(27-17-9-3-10-18-27)28-19-11-4-12-20-28;1-2;;/h1-20,29H,21-24H2;;1H;/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
GQFWSAKCCNATEV-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
<ul>
<li><strong>Dehydrogenatywna wewnątrzcząsteczkowa makrolaktonizacja:</strong> Katalizator Ru-MACHO jest stosowany w dehydrogenatywnej wewnątrzcząsteczkowej makrolaktonizacji związków dihydroksylowych, wykazując jego skuteczność w syntezie organicznej z potencjalnymi implikacjami dla syntezy farmaceutycznej (Jamdade et al, 2022).</li>
<li><strong>Bezakceptorowe odwodornienie metanolu:</strong> Zastosowanie katalizatora Ru-MACHO w bezakceptorowym odwodornieniu metanolu w celu wytworzenia tlenku węgla i wodoru, proces ten podkreśla zdolność Ru-MACHO w transformacjach katalitycznych i zastosowaniach zielonej chemii (Kaithal et al., 2021).</li>
<li><strong>Wychwytywanie i uwodornianieCO2:</strong> Badanie heterogenizowanych układów katalitycznych Ru-MACHO do wstępnego wychwytywania i uwodornianiaCO2 do metanolu, podkreślające potencjał katalizatora w zrównoważonych procesach chemicznych (Szego et al., 2023).</li>
<li><strong>Depolimeryzacja wodorowa zależna od ciśnienia:</strong> Katalizator Ru-MACHO jest stosowany do wysoce selektywnej, zależnej od ciśnienia depolimeryzacji wodorowej bursztynianu polibutylenu, demonstrując wszechstronność katalizatora w przetwarzaniu polimerów i recyklingu chemicznym (Johnson et al., 2024).</li>
</ul>
Informacje prawne
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. Ru-MACHO is a registered trademark of Takasago Intl. Corp. PCT/JP2010-004301.
Ru-MACHO is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Learn about Ester Hydrogenation from MilliporeSigma. The reduction of esters to alcohols is typically accomplished using metal hydrides. While effective, it comes at the cost of stoichiometric waste and complicated workup procedures.