Kluczowe dokumenty
746347
Dichlorotriphenylphosphine[2-(diphenylphosphino)-N-(2-pyridinylmethyl)ethanamine]ruthenium(II)
97%
Synonim(y):
Ru-PNN catalyst
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
275-295 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
Cl[Ru]Cl.[H]N(CCP(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)CC3=NC=CC=C3.P(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6
InChI
1S/C20H21N2P.C18H15P.2ClH.Ru/c1-3-10-19(11-4-1)23(20-12-5-2-6-13-20)16-15-21-17-18-9-7-8-14-22-18;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h1-14,21H,15-17H2;1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
JFYJJNHKCBDTMZ-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
From Esters to Alcohols and Back with Ruthenium and Osmium Catalysts
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Learn about Ester Hydrogenation from MilliporeSigma. The reduction of esters to alcohols is typically accomplished using metal hydrides. While effective, it comes at the cost of stoichiometric waste and complicated workup procedures.