Key Documents
202304
Poly(propylene glycol)
average Mn ~425
Synonim(y):
PPG, Poly(propylene oxide)
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
masa cząsteczkowa
average Mn ~425
zawiera
130-190 ppm proprietary phenolic antioxidant
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447
lepkość
80 cSt(25 °C)(lit.)
wartość hydroksylowa
263 mg KOH/g
rozpuszczalność
water: miscible (completely)
gęstość
1.004 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- As a plasticizer as it does not crystalize, has a low glass transition temperature, and is biocompatible. For example, it can be used in the plasticization of polylactic acid.
- To prepare the aqueous biphasic system for the recovery of ectoine from Halomonas salina cells.
- To study the virtual transition from supramolecular polymer(PPG) toconventional polymer(PPO).
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
445.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
229.44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
A Review of Mesoporous TiO2 Thin Films