Merck
BP868
Propylene glycol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
1,2-Propanediol, Propylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.09
Beilstein:
1340498
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
gęstość pary
2.62 (vs air)
ciśnienie pary
0.08 mmHg ( 20 °C)
rodzina API
propylene glycol
Formularz
viscous liquid (Clear)
temp. samozapłonu
779 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
12.5 %
producent / nazwa handlowa
BP
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
gęstość
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Glikol propylenowy BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Używany również w monografiach takich jak
  • :Roztwór glikolu propylenowego
  • Opakowanie
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Temperatura zapłonu (°F)
    217.4 °F - closed cup
    Temperatura zapłonu (°C)
    103 °C - closed cup
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)