Kluczowe dokumenty
8.22324
Supelco
1,2-Propanediol
EMPLURA®
Synonim(y):
1,2-Propanediol, 1,2-Propylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
200-338-0
NACRES:
NB.21
bp:
188 °C/1013 hPa
ciśnienie pary
0.11 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
linia produktu
EMPLURA®
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
371 °C
siła działania
19400-36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
20800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
2.4-17.4 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
zanieczyszczenia
≤0.2% Water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.43
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
188 °C/1013 hPa
mp
-59 °C
temp. przejścia
flash point 99 °C
gęstość
1.04 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OC(CO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Badanie metabolomiki (1)H-NMR płynu mózgowo-rdzeniowego dzieci z HIV ujawnia zmiany neuroenergetyczne spowodowane trwałą aktywacją immunologiczną...: Badania te wykorzystują 1,2-propanodiol w profilowaniu metabolicznym do badania płynu mózgowo-rdzeniowego u dzieci z HIV, identyfikując zmiany neuroenergetyczne spowodowane trwałą aktywacją immunologiczną (Thirion et al., 2024).
  • Wgląd w wpływ naturalnych głębokich rozpuszczalników eutektycznych na ekstrakcję związków fenolowych z propolisu topolowego: Skład i aktywność biologiczna in vitro: W badaniu zbadano zastosowanie głębokich rozpuszczalników eutektycznych na bazie 1,2-propanodiolu do ekstrakcji związków fenolowych z propolisu, oceniając ich skład i aktywność biologiczną (Trusheva et al., 2024).
  • W wspomaganej krzemem izolacji trans-resweratrolu i trans-e-winiferyny z pędów winorośli i ich zrównoważonej ekstrakcji przy użyciu naturalnych głębokich rozpuszczalników eutektycznych (NADES)...: Publikacja ta omawia zastosowanie 1,2-propanodiolu w zielonej chemii ekstrakcji cennych związków z winorośli przy użyciu metod obliczeniowych i eksperymentalnych (Kiene et al., 2023).
  • Nieukierunkowana metabolomika zapewnia nowy wgląd w wpływ szczepów Lactobacillus helveticus wyizolowanych z naturalnego zakwasu serwatkowego na brązowienie za pośrednictwem metyloglioksalu...: Badania wykorzystujące 1,2-propanodiol w badaniach metabolomicznych w celu zrozumienia szlaków metabolicznych, na które wpływają szczepy Lactobacillus w produktach mlecznych (Galimberti et al., 2023).
  • Trwałość Bifidobacterium pseudocatenulatum napędzana oligosacharydami mleka moduluje lokalne i ogólnoustrojowe metabolity drobnoustrojów po leczeniu synbiotykami u konwencjonalnie skolonizowanych myszy...: Badanie koncentrujące się na roli 1,2-propanodiolu w modulowaniu metabolitów drobnoustrojów poprzez leczenie synbiotykami, wpływające na mikrobiotę jelitową i zdrowie ogólnoustrojowe (Larke et al., 2023).
Komentarz do analizy
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.036 - 1.037
Water: ≤ 0.20 %
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup