Y0000318
Propylene glycol dilaurate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Dodecanoic acid 1-methyl-1,2-ethanediyl ester
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
propylene glycol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C27H52O4/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-26(28)30-24-25(3)31-27(29)23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h25H,4-24H2,1-3H3
Klucz InChI
WITKSCOBOCOGSC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)