Merck
406732
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) diglycidyl ether
average Mn ~380
Synonim(y):
Polyoxypropylene diglycidyl ether
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
average Mn ~380
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464
gęstość
1.14 g/mL at 25 °C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)