Kluczowe dokumenty
202355
Poly(propylene glycol)
average Mn ~4,000
Synonim(y):
PPG, Poly(propylene oxide)
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
opis
functionality 1.7
masa cząsteczkowa
average Mn ~4,000
zanieczyszczenia
≤0.035% Water (Karl Fischer)
lepkość
1,300 cP(25 °C)(lit.)
wartość hydroksylowa
28 mg KOH/g
rozpuszczalność
H2O: <0.01 % (w/w) at 25 °C
gęstość
1.004 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a precursor to synthesize biodegradable poly(ether-ester) networks via UV photopolymerization.
- As a stabilizing agent in the preparation of metal nanoparticles such as gold nanoparticles.
- As a starting material to prepare silane-terminatedpoly(urethane-urea)s (SPUR) polymers.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
445.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
229.44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
A Review of Mesoporous TiO2 Thin Films