Kluczowe dokumenty
444464
Polyanetholesulfonic acid sodium salt
Synonim(y):
Sodium polyanetholesulfonate
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mv 9,000-11,000
ciąg SMILES
C/C=C/C1=CC=C(C=C1)OC.[O-]S(=O)[O-].[Na+]
InChI
1S/C10H12O.Na.H2O3S/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9;;1-4(2)3/h3-8H,1-2H3;;(H2,1,2,3)/q;+1;/p-2/b4-3+;;
Klucz InChI
JKJBFNAERWARKW-CZEFNJPISA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Layer-by-Layer (LbL) Assembly, A "Gentle Yet Flexible" Method Toward Functional Biomaterials
Montaż warstwa po warstwie oferuje wszechstronną metodę unieruchamiania cząsteczek funkcjonalnych w cienkich warstwach o kontrolowanej morfologii.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
444464-25G | 4061832283302 |
444464-5G | 4061832283319 |