Merck
434566
Sigma-Aldrich
Poly(4-styrenesulfonic acid-co-maleic acid) sodium salt
average Mw ~20,000, powder
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H4SO3R)]x[CH(CO2R)CH(CO2R)]y, R=H or Na
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mw ~20,000
lepkość
30 cP, 25 wt. % in H2O(lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble
gęstość
0.801 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Na+].O2C(=O)C=CC2=O.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8.C4H2O3.Na/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;5-3-1-2-4(6)7-3;/h2-7H,1H2;1-2H;/q;;+1
Klucz InChI
AGYUYWQDVRLUBV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3:1 4-styrenesulfonic acid:maleic acid mole ratio
Zastosowanie
Boiler additive to prevent and remove sludge. Crystal modifier for calcium salts and excellent dispersant for iron oxide.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Erik C Gunther et al.
Cell reports, 26(1), 145-158 (2019-01-04)
Cellular prion protein (PrPC) binds the scrapie conformation of PrP (PrPSc) and oligomeric β-amyloid peptide (Aβo) to mediate transmissible spongiform encephalopathy (TSE) and Alzheimer's disease (AD), respectively. We conducted cellular and biochemical screens for compounds blocking PrPC interaction with Aβo.
Produkty
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
434566-1KG
434566-250G4061833598115