Kluczowe dokumenty
410284
Glycerol propoxylate
average Mn ~266
Synonim(y):
Glycerol propoxylate (1PO/OH)
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
average Mn ~266
współczynnik refrakcji
n20/D 1.46
rozpuszczalność
H2O: soluble 1.000 g/L
gęstość
1.09 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
O(C(OCCC(O)CO)OCCC(O)CO)CC(O)CO
InChI
1S/C12H26O9/c13-5-9(16)1-3-19-12(21-8-11(18)7-15)20-4-2-10(17)6-14/h9-18H,1-8H2
Klucz InChI
ZSKSVMDBXFSLMZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?