Kluczowe dokumenty
409189
Glycerol ethoxylate-co-propoxylate triol
average Mn ~2,600
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn ~2,600
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
gęstość
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCO.OCCCO.OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3.C3H8O2.C2H6O2/c4-1-3(6)2-5;4-2-1-3-5;3-1-2-4/h3-6H,1-2H2;4-5H,1-3H2;3-4H,1-2H2
Klucz InChI
ZTVLGYSTCFTIBJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)