Merck
412198
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane ethoxylate triacrylate
average Mn ~912
Synonim(y):
Trimethylolpropane ethoxylate (14/3 EO/OH) triacrylate
About This Item
Wzór liniowy:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nCH2]3CC2H5
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
viscous liquid
masa cząsteczkowa
average Mn ~912
współczynnik refrakcji
n20/D 1.471 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
gęstość
1.12 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCC(COCCOC(=O)C=C)(COCCOC(=O)C=C)COCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C21H32O9/c1-5-18(22)28-12-9-25-15-21(8-4,16-26-10-13-29-19(23)6-2)17-27-11-14-30-20(24)7-3/h5-7H,1-3,8-17H2,4H3
Klucz InChI
MTPIZGPBYCHTGQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Wytrzymałe i wysoce przewodzące jony żelowe elektrolity polimerowe o półprzenikającej strukturze sieci polimerowej: Omówiono syntezę elektrolitów polimerowych przy użyciu triakrylanu etoksylanu trimetylolopropanu (ETPTA) i ich zastosowania w materiałach przewodzących jony (MG Gu et al., 2021).
  • Wytwarzanie i charakterystyka polimeru tiol-triakrylanowego poprzez reakcję addycji Michaela do zastosowań biomedycznych: Badanie wytwarzania polimerów tiol-triakrylanowych przy użyciu triakrylanu etoksylanu trimetylolopropanu do zastosowań biomedycznych (A Forghani et al., 2018).
  • Przygotowanie i właściwości twardych materiałów powłokowych utwardzanych promieniowaniem UV na PET: Badanie zastosowania triakrylanu etoksylowanego trimetylolopropanem (TMPETA) w celu poprawy właściwości folii utwardzanych promieniowaniem UV na podłożach PET (H Kim, 2014).
  • Fotopolimeryzowana organiczna sieć macierzysta jonożeli do baterii litowych: wpływ wielkości oczek i zawartości tlenku etylenu: Zbadano wpływ wielkości oczek i zawartości tlenku etylenu w jonożelach syntetyzowanych z triakrylanu etoksylanu trimetylolopropanu na baterie litowe (D Aidoud et al., 2018).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)