Merck
418870
Sigma-Aldrich
Poly(acrylonitrile-co-butadiene), dicarboxy terminated
average Mn ~3,800, acrylonitrile 8-12 wt. %
About This Item
Wzór liniowy:
HO2C[CH2CH(CN)]x(CH2CH=CHCH2)yCO2H
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
viscous liquid
Poziom jakości
aktywność właściwa
1.9 carboxyl groups per molecule
masa cząsteczkowa
average Mn ~3,800
skład
acrylonitrile, 8-12 wt. %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.515 (lit.)
lepkość
600 poise(27 °C, Brookfield)(lit.)
liczba kwasowa
28
temp. przejścia
Tg −66 °C (DSC)
gęstość
0.924 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
N#CC=C.C(=C)C=C
InChI
1S/C4H6.C3H3N/c1-3-4-2;1-2-3-4/h3-4H,1-2H2;2H,1H2
Klucz InChI
NTXGQCSETZTARF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Component of epoxy-based adhesives, composites and coatings. Intermediate in corrosion-resistant vinyl esters, acrylated epoxies used in radiation curing and photopolymer printing plates.
Cechy i korzyści
Enhances impact strength, thermal shock, peel strength and crack resistance of epoxy compositions.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
418870-100ML4061838224453
418870-250ML4061832091341