Merck
182850
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-acrylonitrile)
average Mw ~165,000 by GPC, acrylonitrile 25 wt. %, pellets
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H5)]x[CH2CH(CN)]y
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
pellets
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mw ~165,000 by GPC
skład
acrylonitrile, 25 wt. %
gęstość
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=CC#N.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C3H3N/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-3-4/h2-7H,1H2;2H,1H2
Klucz InChI
SCUZVMOVTVSBLE-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Hygienic chemical studies on plastics (II). Residual acrylonitrile in ABS resin or AS resin and its migration into water (author's transl)].
T Tatsuno et al.
Eisei Shikenjo hokoku. Bulletin of National Institute of Hygienic Sciences, (97)(97), 93-97 (1979-01-01)