Merck
746991
Sigma-Aldrich
Polystyrene-block-poly(acrylic acid)
Synonim(y):
Poly(styrene)-block-poly(acrylic acid)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N(C8H8)m(C3H4O2)nH
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
Mn 27,000-31,000 (polystyrene)
Mn 31,000-37,000 (total)
Mn 4,000-6,000 (poly(acrylic acid))
mp
258-263 °C
PDI
≤1.3
Zastosowanie
Polystyrene-block-polyacrylic acid is a diblock copolymer used for making polymeric vesicles (polymersomes) and other encapsulation applications.1-9 This PS-block-PAA copolymer is 15 wt. % AA; and should form vesicles in water in the 100 nm range. The polystyrene degree of polymerization (DP) is 275 and the polyacrylic acid DP is 50.
Informacje prawne
Sold for research purposes only.  Not for use in humans.  Before opening or using this product, please read the following terms and conditions.  Use of this product shall constitute acknowledgement and acceptance of these terms and conditions: Use of this product may be covered by one or more of the following US patents and corresponding claims outside the US: 7,714,075; 7,250,479; 7,666,962; 6,642,318; 6,747,111, and pending applications (W2010/8356).  For details contact Aldrich Chemical Company, Inc.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Block Length Dependence of Morphological Phase Diagrams of theTernary System of PS-b-PAA/Dioxane/H2O
Hongwei Shen and Adi Eisenberg
Macromolecules, 33(7), 2561-2561 (2000)
Multiple Morphologies and Characteristics of ?Crew-Cut? Micelle-like Aggregates of Polystyrene-b-poly(acrylic acid) Diblock Copolymers in Aqueous Solutions
Lifeng Zhang and Adi Eisenberg
Journal of the American Chemical Society, 118, 3168-3181 (1996)
Amphiphilic core?shell nanospheres obtained by intramicellar shell crosslinking of polymer micelles with poly(ethylene oxide) linkers
Haiyong Huang,
Chemical Communications (Cambridge, England), 13, 1415-1415 (1998)
Effect of Poly(acrylic acid) Block Length Distribution on Polystyrene-b-Poly(acrylic acid) Aggregates in Solution. 1. Vesicles
Owen Terreau,
Langmuir, 19, 5601-5607 (2003)
Preparation of orthogonally-functionalized core Click cross-linked nanoparticles
Rachel K. O?Reilly,
New. J. Chem., 31, 718-724 (2007)
Produkty
Polimeryzacja z odwracalną addycją i fragmentacją łańcucha (RAFT) szybko wysuwa się na pierwszy plan w konstrukcji nośników leków i genów.
Reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization is rapidly moving to the forefront in construction of drug and gene delivery vehicles.
Opracowanie leków ukierunkowanych na określone miejsca w ludzkim ciele pozostaje obecnie jednym z największych wyzwań w biomedycynie.
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
Zobacz wszystko