Merck
565938
Sigma-Aldrich
5-Phenylthiophene-2-carboxaldehyde
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
mp
92-95 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
phenyl
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(s1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H8OS/c12-8-10-6-7-11(13-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Klucz InChI
APWHJDHTLFVWSQ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jian Xu et al.
Food chemistry, 221, 1530-1538 (2016-12-17)
We synthesized a series of 4- or 5-functionalized TCT derivatives (1-12) and investigated their inhibitory activities and mechanisms on tyrosinase by using Spectrofluorimetry, 1H and 13C NMR titration and IR spectra. The results of the fluorescence spectra and NMR titrations