Merck
777056
Sigma-Aldrich
5′-Bromo-2,2′-bithiophene-5-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
5′-Bromo-2,2′-bithienyl-5-carboxaldehyde, 5′-Bromo-2,2′-bithiophene-5-carbaldehyde, 5′-Bromo-[2,2′]bithiophene-5-carboxaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5BrOS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
140-145 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrC1=CC=C(C2=CC=C(C([H])=O)S2)S1
InChI
1S/C9H5BrOS2/c10-9-4-3-8(13-9)7-2-1-6(5-11)12-7/h1-5H
Klucz InChI
NTHMTYNJFSUBMF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)