Merck
522856
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2,2′-bithiophene
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5BrS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
solid
mp
29-32 °C (lit.)
ciąg SMILES
Brc1ccc(s1)-c2cccs2
InChI
1S/C8H5BrS2/c9-8-4-3-7(11-8)6-2-1-5-10-6/h1-5H
Klucz InChI
OMOAIGVIYUXYAU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-bromo-2,2′-bitiofen jest pochodną bromotiofenu. Opisano jego reakcję z różnymi jodkami arylowymi zawierającymi podstawnik oddający lub odbierający elektrony. Może być syntetyzowany z 2,2′-bitiofenu.
Zastosowanie
5-bromo-2,2′-bitiofen może być stosowany do syntezy trimetylo-[2,2′;5′,2″;5″,2″]czwartorzędowego tiofeno-5-ylo-silanu (4TTMS) i 5-heksylosulfanylo-2,2′:5′,2′′-tertiofen.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mark E Roberts et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(34), 12134-12139 (2008-08-20)
The development of low-cost, reliable sensors will rely on devices capable of converting an analyte binding event to an easily read electrical signal. Organic thin-film transistors (OTFTs) are ideal for inexpensive, single-use chemical or biological sensors because of their compatibility
Kei Kobayashi et al.
Organic letters, 7(22), 5083-5085 (2005-10-21)
[reaction: see text] Bromothiophene derivatives react with aryl iodides catalyzed by a palladium complex in the presence of a silver(I) nitrate/potassium fluoride system to induce coupling at the C-H bond, while the carbon-bromine bond is intact. The produced coupling product
Silole-Containing. pi.-Conjugated Systems. 3.1 A Series of Silole-Thiophene Cooligomers and Copolymers: Synthesis, Properties, and Electronic Structures.
Tamao K, et al.
Macromolecules, 28(25), 8668-8675 (1995)
Three-dimensional tetra (oligothienyl) silanes as donor material for organic solar cells.
Roquet S, et al.
Journal of Materials Chemistry, 16(29), 3040-3045 (2006)