Kluczowe dokumenty
702668
Thieno[3,2-b]thiophene
95%
Synonim(y):
1,4-Dithiapentalene, 1,4-Thiophthene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
53-58 °C
ciąg SMILES
c1cc2sccc2s1
InChI
1S/C6H4S2/c1-3-7-6-2-4-8-5(1)6/h1-4H
Klucz InChI
VJYJJHQEVLEOFL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
98.9 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Organiczna elektronika obiecuje rozwiązania w zakresie energii odnawialnej przewyższające technologię opartą na krzemie.
The soaring global demand for energy, coupled with the limited supply of fossil fuels, has increased the need for renewable, low-cost energy sources. Organic electronics have shown great promise for applications in lighting, power, and circuitry, with rapidly improving performance already surpassing that of amorphous silicon-based counterparts.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
R776297-1EA | |
702668-1G | 4061826741924 |
702668-5G | 4061833490693 |