Kluczowe dokumenty
757225
Thieno[3,2-b]thiophene-2,5-dicarboxaldehyde
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
96%
Formularz
solid
mp
274-277 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=Cc1cc2sc(C=O)cc2s1
InChI
1S/C8H4O2S2/c9-3-5-1-7-8(11-5)2-6(4-10)12-7/h1-4H
Klucz InChI
UBKNFAFBINVTOP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cząsteczka ta została wykorzystana w syntezie nowych, niezawierających metali barwników organicznych do ogniw słonecznych uczulanych barwnikami, osiągając wydajność konwersji na poziomie 6,23%.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Shao-Lu Li et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 26(26), 2792-2794 (2006-10-03)
Two novel metal-free organic dyes containing thienothiophene and thiophene segments have been synthesized. Nano-crystalline TiO2 dye-sensitized solar cells were fabricated using these dyes as light-harvesting sensitizers, and a high solar energy-to-electricity conversion efficiency of 6.23% was achieved.