Merck
566713
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(octyloxy)terephthalaldehyde
98%
Synonim(y):
2,5-bis(oktyloksy)benzeno-1,4-dialdehyd, 2,5-bis(oktyloksy)tereftalaldehyd, 2,5-dioksyloksybenzeno-1,4-dikarboksaldehyd, Aldehyd 2,5-dioktyloksytereftalowy
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)7O]2C6H2(CHO)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
98%
mp
76-79 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cc(OCCCCCCCC)c(cc1OCCCCCCCC)C([H])=O
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-27-23-17-22(20-26)24(18-21(23)19-25)28-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16H2,1-2H3
Klucz InChI
HBPJKNOOUOGSOG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Monomeric precursor for cyano-PPV light-emitting polymer.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)